missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-ortho-Cotinine, TRC

Artikelnummer. 30350846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350846 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7250505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S)-ortho-Cotinine
CAS 147732-31-8
Molekylær formel C10 H12 N2 O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(5-6-10(12)13)8-4-2-3-7-11-8/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3
SMIL CN1C(CCC1=O)c2ccccn2
IUPAC navn 1-methyl-5-pyridin-2-ylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Formel vægt 176.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.