Få mere at vide
orto-chlorofenylpiperazin hydrochlorid (oCPP HCl) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 41202-32-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?