Få mere at vide
orto-chlorofenylpiperazin hydrochlorid (oCPP HCl) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460149
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460149 1 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460149 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP1275.1601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Analyt- eller komponentnavne ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(2-klorfenyl)piperazin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 232,0534 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.