Få mere at vide
Orthanilsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484387
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484387 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15484387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31763.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orthanilic acid
CAS 88-21-1
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C6H7NO3S
MDL nummer MFCD00007705
Mængde 100 g
Synonym orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
InChI nøgle ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-aminobenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 173.186
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
Formel vægt 173.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orthanilic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthanilic acid