missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Orteronel, MedChemExpress
Beskrivelse
Orteronel (TAK-700) is a highly selective inhibitor of human 17,20-lyase (CYP17) with IC50 of 38 nM, and exhibits >1000-fold selectivity over other CYPs such as 11-hydroxylase and CYP3A4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orteronel |
| CAS | 566939-85-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | TAK-700 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (46.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C2C=C([C@@]3(O)CCN4C=NC=C43)C=CC2=C1)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.35 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?