Få mere at vide
Orsellinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orsellinic Acid |
| CAS | 480-64-8 |
| Molekylær formel | C8H8O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Orsellinic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzenecarboxylic Acid, 4,6-Dihydroxy-2-methylbenzoic Acid, 6-Methyl-β-resorcylic Acid, Orcinolcarboxylic Acid, o-Orsellinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vægt | 168.0423 |