Få mere at vide
Orphenadrine Citrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18012220
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18012220 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012220 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3601.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Orphenadrine Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orphenadrine citrate
CAS 4682-36-4
Analyt- eller komponentnavne Orphenadrine citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Orphenadrine citrate, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.C6H8O7/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 461.5
Mængde 250 mg
Formel vægt 461.205 g/mol