Få mere at vide
Orphenadrine Citrate, Mikromol™
Beskrivelse
Orphenadrine Citrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orphenadrine citrate |
| CAS | 4682-36-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Orphenadrine citrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H23 N O . C6 H8 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Orphenadrine citrate, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO.C6H8O7/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Vis mere |