Få mere at vide
Orphenadrine citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418266 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0369A
MedChemExpress Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orphenadrine citrate
Fysisk form Solid
CAS 4682-36-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H31NO8
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 461.5
Formel vægt 461.5
Procent renhed 99.95%