Få mere at vide
ORP-testløsning, 200-275 mV
Product Code. 15461787
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 ml
500 ml
Unit Size:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15461787 500 ml 500ml
15451787 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15461787 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042131.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Add to basket
Testopløsning til ORP-elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale ORP test solution
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD01867801
Mængde 500 ml