Få mere at vide
ORP-testløsning, 200-275 mV
Artikelnummer. 15451787
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451787 250 ml 250ml
15461787 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042131.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.87 DKK
    519.65 DKK / 250ml
    Spare 57.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Testopløsning til ORP-elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ORP test solution
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD01867801
Mængde 250 ml