Få mere at vide
Fisherbrand™ ORP elektrode med BNC epoxy krop
Artikelnummer. 11768452 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11768452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en BNC Epoxy Body er denne ORP-elektrode ideel til brug i de fleste laboratorie- og andre miljøer.
  • Elektrode redox geleret epoxy krop
  • Elektrolyt: gel
  • Kropsmateriale: plastik
  • pH-område:± 1.500 mV
  • Tempera rækkevidde° C: 0 til 80
  • Dimensioner, mm: 12 x 120
  • Kabel: 1m
  • Stik: BNC
Tekniske data
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm