Få mere at vide
Fisherbrand™ ORP Elektroder
Artikelnummer. 11745618 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
ORP elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11745618 ORP elektrode Hver
1 options
Artikelnummer. 11745618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1338.87 DKK
    783.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 555.06 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust og pålidelig vedligeholdelsesfri solid elektrolyt pH-elektrode til måling op til 110° C, der er ideel til industrielle applikationer.
  • Vedligeholdelsesfri fast elektrolyt pH-elektrode til måling op til 110° C og 10 bar
  • Autoklaverbar 121° C
  • Længde 12 eller 22,5 cm
  • Udvendigt gevind PG 13,5 til in-line montering
  • Ideel til industrielle applikationer
Tekniske data
Type ORP elektrode