Få mere at vide
Oroxylin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16421438 5 mg -
16429018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16421438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0560
MedChemExpress Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oroxylin A
CAS 480-11-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O5
Mængde 5 mg
Synonym Baicalein 6-methyl ether 6-Methoxybaicalein
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (112.57 mM)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Formel vægt 284.26
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death