Få mere at vide
Orotidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orotidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O8/c13-2-4-6(15)7(16)8(20-4)12-3(9(17)18)1-5(14)11-10(12)19/h1,4,6-8,13,15-16H,2H2,(H,17,18)(H,11,14,19)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 288.0594 |
| Procent renhed | >95% |