Få mere at vide
Orotic Acid Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orotic acid monohydrate |
| CAS | 50887-69-9 |
| Molekylær formel | C5 H4 N2 O4 . H2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Pyrimidinecarboxylic acid','1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-','monohydrate (9CI), Orotic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2 |
| SMIL | O.OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.11 |
| Formel vægt | 174.0277 |