Få mere at vide
Orotic acid monohydrate, 98%
Artikelnummer. 10307160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307160 100 g Plastflaske 100g
10160122 5 g Glass Bottle 5g
10539243 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10307160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129571000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50887-69-9
Molekylær formel C5H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 156.10
MDL nummer MFCD00006027
InChI nøgle PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 16218504
IUPAC navn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-carboxylsyre;hydrat
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orotic acid monohydrate
Smeltepunkt 334°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 12.0% max. (1 g, 130°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 25, 253
Merck Index 15, 6972
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.3g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform
Formel vægt 174.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orotic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /