Få mere at vide
Orotsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17941446
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941446 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941446 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0881.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Orocytsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orotic Acid
CAS 65-86-1
Analyt- eller komponentnavne Orotic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid, Orotic acid (8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-Dihydroxypyrimidine-6-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxyuracil, 6-Uracilcarboxylic acid, Animal galactose factor, NSC 79560, NSC 9791, Orodin, Orotonin, Oroturic, Orotyl, Vitamin B13, Whey factor, Orotic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 156.1
Mængde 250 mg
Formel vægt 156,0171 g/mol