Få mere at vide
Orotsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438517
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438517 50 g 50g
11448517 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18594.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Orotsyrehydrat bruges i kosmetik- og fødevareindustrien. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Orotsyrehydrat bruges i kosmetik- og fødevareindustrien. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1,7 mg/ml) og ammoniumhydroxid. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50887-69-9
Molekylær formel C5H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 156.10
MDL nummer MFCD00006027
InChI nøgle PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 16218504
IUPAC navn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-carboxylsyre;hydrat
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orotic acid hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 50 g
Beilstein 383901
Merck Index 14,6876
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.7mg/ml),and ammonium hydroxide. Insoluble in chloroform.
Formel vægt 156.10 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orotic acid hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic acid hydrate