Få mere at vide
Orotisk syre, vandfri og vandrig, 97%
Artikelnummer. 11451010
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451010 100 g 100g
11461010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25349.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156,097 g/mol
Orotsyre er et mellemprodukt i de novo pyrimidinbiosyntese, der kan bruges til at studere specificiteten og kinetikken af orotatphosphoribosyltransferase (OPRT), som katalyserer den reversible phosphoribosyloverførsel fra 5a-phospho-α -d-ribose 1β-diphosphat (PRPP) til orotinsyre (OA), hvilket danner pyrophosphat og orotidin 5β-monophosphat (OMP). Det bruges som udgangsmateriale til den potentielle kommercielle bioproduktion af uridin 5?-monophosphat (UMP) af mikrober såsom Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) eller Saccharomyces cerevisiae. Det kan bruges til at studere AMPK/SREBP-1-afhængige cellesignaleringsveje og transkriptionsreguleringsmekanismer, der inducerer hepatisk lipogenese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Orotsyre er et mellemprodukt i de novo pyrimidinbiosyntese, der kan bruges til at studere specificiteten
og kinetikken af orotatphosphoribosyltransferase (OPRT), som katalyserer den reversible phosphoribosyloverførsel fra 5′ -fosfo-α -d-ribose 1′ -diphosphat (PRPP) til orotinsyre (OA), der danner pyrophosphat og orotidin 5′ -monofosfat (OMP). Det bruges som udgangsmateriale til den potentielle kommercielle bioproduktion af uridin 5′ -monophosphat (UMP) af mikrober såsom Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) eller Saccharomyces cerevisiae. Det kan bruges til at studere AMPK/SREBP-1-afhængige cellesignaleringsveje og transkriptionsreguleringsmekanismer, der inducerer hepatisk lipogenese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-86-1
Molekylær formel C5H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 156.097
MDL nummer MFCD00006027
InChI nøgle PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
IUPAC navn 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carboxylsyre
SMIL C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orotic acid
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 344 °C til 347 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 156.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orotic acid, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic acid