Få mere at vide
Orotic Acid-13C,15N2 Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orotic Acid-13C, 15N2 Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2/i5+1,6+1,7+1; |
| Formel vægt | 177.0251 |
| Procent renhed | >95% |