Få mere at vide
Ornithinhydrochlorid (L-Ornithinhydrochlorid), LoGiCal
Artikelnummer. 30463732
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463732 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463732 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1565.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Analyt- eller komponentnavne L-Ornithine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H12 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2,5-diaminopentansyre; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 168.62
Mængde 10 mg
Formel vægt 168,0666 g/mol
Vis mere Show Less