Få mere at vide
MedChemExpress Ornipressin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.63% |
| CAS | 3397-23-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1042.19 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 2 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 100 mg/mL (95.95 mM) |
| Synonym | POR-8 |