Få mere at vide
Ornidazol, TRC
Artikelnummer. 30413006
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413006 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6885005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ornidazole
CAS 16773-42-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H10 Cl N3 O3
Mængde 5 g
Synonym Ornidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidazole, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
InChI formel InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
IUPAC navn 1-chlor-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl) propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 219.63
Formel vægt 219.0411
Procent renhed >95