Få mere at vide
Ornidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17941156
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941156 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0948.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ornidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ornidazole
CAS 16773-42-5
Analyt- eller komponentnavne Ornidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 Cl N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
InChI formel InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
IUPAC navn 1-chlor-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl) propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 219.63
Mængde 250 mg
Formel vægt 219,0411 g/mol