Få mere at vide
Ornidazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16430968 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16430968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0508
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ornidazole
CAS 16773-42-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H10ClN3O3
Mængde 5 g
Synonym Ro 7-0207
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.31 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (45.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CC(CCl)O
Molekylvægt (g/mol) 219.63
Formel vægt 219.63
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation