missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ornidazole (Levo-), MedChemExpress

Artikelnummer. 16483617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483617 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18715

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ornidazole Levo- is the levo-isomer of Ornidazole. Ornidazole is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria. Ornidazole Levo- is the less active isomer.

Ornidazole Levo- is the levo-isomer of Ornidazole. Ornidazole is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria. Ornidazole Levo- is the less active isomer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ornidazole (Levo-)
Fysisk form Solid
CAS 166734-83-4
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H10ClN3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (S)-Ornidazole Levornidazole
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (455.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (30.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](O)CCl
Molekylvægt (g/mol) 219.63
Formel vægt 219.63
Procent renhed 98.36%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.