Få mere at vide
Ornidazole Isomer (Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-7(11(13)14)4-10(5)3-6(12)2-8/h4,6,12H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 219.0411 |