Få mere at vide
Ornidazol, 99%
Artikelnummer. 15435369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435369 25 g 25g
15425369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63100.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Forstyrrer elektrontransport i metaboliske veje | CAS: 16773-42-5 | C7H10ClN3O3 | 219,625 g/mol
Ornidazol er et lægemiddel, der kurerer nogle protozoiske infektioner. Det er blevet undersøgt til brug ved Crohns sygdom efter tarmresektion. Det er indiceret til behandling af blandet amøbiasis, blandet amøbedysenteri, blandet giardiasis, trichomoniasis, bakteriel vaginose, seksuelt overførte sygdomme, infektioner i gynækologi, nedre luftvejsinfektioner, øre-næse-hals-, kirurgiske og tandinfektioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i ethanol ved 50 mg/ml
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16773-42-5
Molekylær formel C7H10ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 219.625
MDL nummer MFCD00057960
InChI nøgle IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole
PubChem CID 28061
ChEBI CHEBI:75176
IUPAC navn 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ornidazole
Smeltepunkt 84 °C til 86 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 25 g
Merck Index 14,6872
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol ved 50 mg/ml
Formel vægt 219.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver