Få mere at vide
Ornidazole 3-Chloro-2-propen-1-yl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ornidazole 3-Chloro-2-propen-1-yl |
| CAS | 1384752-15-1 |
| Molekylær formel | C7H8ClN3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(3-Chloro-2-propen-1-yl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O2/c1-6-9-5-7(11(12)13)10(6)4-2-3-8/h2-3,5H,4H2,1H3 |
| SMIL | O=N(C1=CN=C(C)N1CC=CCl)=O |
| IUPAC navn | 1-(3-chloroallyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.61 |
| Formel vægt | 201.03 |