Få mere at vide
Ormetoprim 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323631
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323631 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323631 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15745000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ormetoprim
CAS 6981-18-6
Analyt- eller komponentnavne Ormetoprim
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H18 N4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O2/c1-8-4-11(19-2)12(20-3)6-9(8)5-10-7-17-14(16)18-13(10)15/h4,6-7H,5H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMIL COc1cc(C)c(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
IUPAC navn 5-[(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 274.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 274.143 g/mol