missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ORM-15341, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-5-Acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-11(22-19(28)18-8-17(12(2)27)23-24-18)10-26-6-5-16(25-26)13-3-4-14(9-21)15(20)7-13/h3-8,11H,10H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,24)/t11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 396.1102 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?