missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Orlistat, Mikromol™
Beskrivelse
Orlistat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orlistat |
| CAS | 96829-58-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Orlistat |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H53 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (-)-Tetrahydrolipstatin, Orlistat, Ro 18-0647/002, Tetrahydrolipstatin, Xenical, L-Leucine, N-formyl-, 1-[(3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl]dodecyl ester, [2S-[2alpha(R*),3beta]]- |
| InChI formel | InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O |
| IUPAC navn | [(2S)-1-[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetan-2-yl]tridecan-2-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?