missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Orlistat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491396
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491396 200 mg
16478176 100 mg
16442066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0218

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Orlistat (Tetrahydrolipstatin) is a well-known irreversible inhibitor of pancreatic and gastric lipases. Orlistat is also an inhibitor of fatty acid synthase (FASN), is used orally for long-term research of obesity. Anti-atherosclerotic effect.

Orlistat (Tetrahydrolipstatin) is a well-known irreversible inhibitor of pancreatic and gastric lipases. Orlistat is also an inhibitor of fatty acid synthase (FASN), is used orally for long-term research of obesity. Anti-atherosclerotic effect.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Orlistat
Fysisk form Solid
CAS 96829-58-2
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H53NO5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Tetrahydrolipstatin Ro-18-0647
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (201.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1[C@@H](CCCCCC)[C@H](C[C@@H](OC([C@@H](N([H])C([H])=O)CC(C)C)=O)CCCCCCCCCCC)O1
Molekylvægt (g/mol) 495.73
Formel vægt 495.73
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.