missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oritavancin diphosphate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480376
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480376 2 mg 2mg
16474627 50 mg -
16468816 100 mg -
16411138 5 mg -
16408728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1831A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Oritavancin diphosphate (LY333328 diphosphate) is an orally active glycopeptide antibiotic with activity against gram-positive organisms. Oritavancin diphosphate shows antibacterial effect against multidrug-resistant S. pneumoniae. Oritavancin diphosphate inhibits cell wall synthesis and disrupts the membrane potential.

Oritavancin diphosphate (LY333328 diphosphate) is an orally active glycopeptide antibiotic with activity against gram-positive organisms. Oritavancin diphosphate shows antibacterial effect against multidrug-resistant S. pneumoniae. Oritavancin diphosphate inhibits cell wall synthesis and disrupts the membrane potential.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oritavancin diphosphate
Fysisk form Solid
CAS 192564-14-0
Farve White
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C86H103Cl3N10O34P2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY333328 diphosphate
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (25.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 41.67 mg/mL (20.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@]2(C)NCC3=CC=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C=C3)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)OC5=C(OC6=CC=C([C@H]([C@H]7NC([C@H](NC)CC(C)C)=O)O)C=C6Cl)C=C([C@](NC([C@@H](NC7=O)CC(N)=O)=O)([H])C(N[C@](C8=O)([H])C9=CC%10=C(O)C=C9)=O)C=C5OC%11=CC=C([C@H]([C@](C(N[C@@](C(O)=O)([H])C%12=C%10C(O)=CC(O)=C%12)=O)([H])N8)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]%13O)([H])C[C@@]%13(N)C)C=C%11Cl.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 1989.09
Formel vægt 1989.09
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.