Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ pH/ISE/Konduktivitet/Opløst Oxygen Multiparameter bænkmåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11661509
Produkttype:
Målersæt
Meter, 2 pH/ISE/mV Modules
Meter, 2 pH/ISE/mV/Temp. Modules
Meter, pH/ISE/mV Module
Meter, pH/ISE/mV/Temp. Module
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11661509
Brand: Thermo Scientific™ VSTAR91
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få førsteklasses ydeevne og fleksibilitet med vores multiparameter bordmåler med pH/ISE, ledningsevne og RDO/DO-moduler til at måle op til fire kanaler på én gang.
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ pH/ISE/Konduktivitet/Opløst Oxygen Multiparameter bænkmåler. Mød dine mest udfordrende applikationer for pH, ionkoncentration, ledningsevne, opløst ilt og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt logfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer. Vælg systemer med et eller to pH/ISE-moduler.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Benchtop Meters er designet til at imødekomme dine mest udfordrende applikationer med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro Benchtop Meters tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
  • Målestabilitetsindikatoren på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar
  • Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsbestemt til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået
  • Akustiske alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav-grænseværdi eller kalibreringstidsinterval nås
  • Bland opløsninger ensartet ved hjælp af op til to måler-kontrollerede omrøringssonder, der er lette at placere og hurtigt kan skylles mellem prøver
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit elektrode-id, prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter med synlig graf for flerpunkts pH- og ISE-kalibreringer
  • Vær sikker på målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt
  • Måler letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
Inkluderer Orion Versa Stjerne pH/ISE målemodul:
  • Mål pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper
  • Udfør op til en 6-punkts ISE-kalibrering med valgbare enheder på ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
Inkluderer Orion Versa Stjerneledningsevnemålingsmodul:
  • Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
  • Udfør op til en 6-punkts konduktivitetskalibrering
  • Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
Inkluderer Orion Versa Stjerne RDO/DO målemodul:
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-prober eller Orion polarografiske DO-prober
  • Kalibrer DO ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk DO-aflæsninger ved hjælp af ATC-temperatur, manuel saltholdighedsinput og indbygget barometer for barometertryk
Systemadgangsfunktion
Orion Versa Star Pro Meters tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader funktionen Systemadgang tildeling af en systemadministrator og op til 10 brugerkonti med tilpasselig adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. STARA-PWR)
Udgange USB (2), RS232
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af aflæsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/L eller± 2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/L op til 8 mg/L,± 0,2 mg/L fra 8 til 20 mg/L,± 10 % af aflæsningen op til 50 mg/L
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Avancerede ISE-funktioner Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Mulighed for baggrundslys Ja
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, ionkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Op til 6
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 6
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 6
Celle konstant 0,001 til 199,9 cm-1
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Oversigt Orion Versa Star Pro bænkmåler med to pH/ISE/mV-moduler, ledningsevne/TDS/saltindhold/resistivitetsmodul, RDO/DO-modul og stativ
Kanaler 4 - kan tilpasses med moduler
Display Type Farvegrafisk LCD med brugertilpassede muligheder
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP, Ionkoncentration (ISE) med temperatur, TDS, Ledningsevne, Saltholdighed
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,001 ppm til 200,0 ppt
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 4 signifikante cifre (kan vælges af brugeren)
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Versa Star Pro-måler, to VSTAR-ISE pH/ISE-moduler, VSTAR-CND-konduktivitetsmodul, VSTAR-RD RDO/DO-modul, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange 2 BNC (pH eller ISE), 2 x 8-benet Mini-DIN (temperatur), 2 referencestiftsspids, 8-benet Mini-DIN (ledningsevne med temperatursonde), 9-benet Mini-DIN (RDO eller polarografisk DO med temperatursonde), 2 omrørerindgange
Isopotentielt punkt 7.000pH (justerbar), 1.000 ISE (justerbar)
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog Engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk, kinesisk, portugisisk og koreansk
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read , Timed og Single Shot måletilstande; manuel datalogning med
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr kanal
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2% mætning≤ 200% mætning,± 10% mætning> 200% mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Power Rating DC-indgang: 9V DC, 1A
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Trykområde 400 til 850 mmHg
Trykopløsning 0.1mmHg
Produkttype Meter, 2 pH/ISE/mV Modules
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19990 med valgbare enheder ppm, molær, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/l
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af ledningsevneaflæsning eller manuel indtastning af prøvens saltholdighed
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu) eller naturligt havvand (ppt)
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand), nLFu (ikke-lineær ultrarent afgasset vand), EP (slukket med advarsel) eller slukket
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Temperatur (metrisk) reference 5° , 10° , 15° , 20° , 25 °C
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler- og modulgaranti
Dimensioner (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 in.), tilføjer moduler≤ 2 cm (0,8 tommer) L & H
Vægt (engelsk) 2,5 lb., moduler tilføjer 0,5 lb. hver
Vægt (metrisk) 1,2 kg, moduler tilføjer 0,2 kg hver