Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH-målingsmodul
Beschreibung
Tilføj pH-, mV-, ORP- og temperaturmålingsmuligheder til din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH-målingsmodul. hver Orion™ Versa Stjernemåleren har fire kanaler, der kan tilpasses med udskiftelige målemoduler. De Versa Star pH-modul tilbyder op til en seks-punkts pH-kalibrering med nem at følge instruktionerne på skærmen, automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper og kalibreringsredigeringsmulighed for at fikse individuelle punkter uden en fuld genkalibrering.
Vælg mellem fem Thermo Scientific Orion Versa Stjernemålemoduler til at tilpasse målemulighederne på din Orion Versa Stjernemåler. Målemoduler er udskiftelige og kan tilføjes eller fjernes fra hver Versa Stjernemålerens fire kanaler til enhver tid.
Orion Versa Stjerne pH-målingsmodul:
- Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik og pH-elektrodetilstand, eller forenkl visning for at se en ekstra stor pH-aflæsning
- Modulet tilbyder en 3-års erstatningsgaranti
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Spezifikation
Spezifikation
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Alarmudgang | Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm |
| Kalibrering | pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV (RmV), ORP og temperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 til 6 |
| Oversigt | Orion Versa Stjerne pH-målingsmodul |
| Type | pH-målingsmodul |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tommer) |
| Indgange | BNC (pH- eller ORP-elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde) |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.