Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH / LogR Målemodul
Beskrivelse
Tilføj pH, mV, ORP og LogR temperaturmålingsmuligheder til din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH / LogR Målemodul. hver Orion™ Versa Stjernemåleren har fire kanaler, der kan tilpasses med udskiftelige målemoduler. De Orion™ Versa Stjerne pH/LogR modul tilbud LogR temperaturteknologi, der bruger glaspæren på de fleste pH-elektroder til at måle både pH og temperatur på samme sted– ideel til små prøvevolumener og prøver, der er svære at rengøre.
Vælg mellem fem Thermo Scientific Orion Versa Stjernemålemoduler til at tilpasse målemulighederne på din Orion Versa Stjernemåler. Målemoduler er udskiftelige og kan tilføjes eller fjernes fra hver Versa Star meter ’s fire kanaler til enhver tid.
Inkluderer Orion Versa Stjerne pH/LogR Målemodul:
- pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur vha LogR teknologi, ATC-sonde eller manuel input
- LogR teknologien bruger glaspæren på de fleste pH-elektroder til at måle både pH og temperatur på samme sted– ideel til små prøvevolumener og prøver, der er svære at rengøre
- Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik og pH-elektrodetilstand, eller forenkl visning for at se en ekstra stor pH-aflæsning
- Modulet tilbyder en 3-års erstatningsgaranti
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Alarmudgang | Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm |
| Kalibrering | pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV (RmV), ORP, LogR temperatur og temperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 til 6 |
| Oversigt | Orion Versa Stjerne pH/LogR målemodul |
| Type | pH/LogR Målemodul |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 x 6 x 9,5 cm (4,7 x 2,4 x 3,8 tommer) |
| Indgange | BNC (pH- eller ORP-elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde) |
| Vis mere |