Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH / ISE målemodul
Artikelnummer. 11601519
Skift visning
pH-område:
-2,000 til 20,000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11601519 -2,000 til 20,000 Hver
1 options
Artikelnummer. 11601519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VSTARISE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7865.00 DKK
    7408.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 456.27 DKK
    5% Slukket
På lager
Tilføj pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperaturmålingsmuligheder til din Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH / ISE målemodul
Tilføj pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperaturmålingsmuligheder til din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne pH / ISE målemodul. hver Orion™ Versa Stjernemåleren har fire kanaler, der kan tilpasses med udskiftelige målemoduler. De Versa Star pH/ISE-modul tilbyder op til seks-punkts pH- og ISE-kalibreringer og avancerede ISE-funktioner, herunder trinvise teknikker (enkelt og dobbelt kendt addition og subtraktion, analataddition og subtraktion), lavområdestabilitet og elektrode-ID med kalibreringsverifikation.
Vælg mellem fem Thermo Scientific Orion Versa Stjernemålemoduler til at tilpasse målemulighederne på din Orion Versa Stjernemåler. Målemoduler er udskiftelige og kan tilføjes eller fjernes fra hver Versa Stjernemålerens fire kanaler til enhver tid.
Orion Versa Stjerne pH/ISE målemodul:
  • Mål pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en sekspunkts ISE (Ion Selective Electrode) kalibrering med valgbare enheder på ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
  • Inkrementelle teknikker omfatter enkelt kendt addition, dobbelt kendt addition, enkelt kendt subtraktion, dobbelt kendt subtraktion, analat addition og analat subtraktion
  • Avancerede ISE-funktioner inkluderer ikke-lineær valgbar autoblank, lavområdestabilitet og elektrode-ID med kalibreringsverifikation
  • Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik og pH-elektrodetilstand eller forenkle for at vise en ekstra stor pH- eller ionkoncentrationsaflæsning
  • Modulet tilbyder en 3-års erstatningsgaranti
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 af læsning, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Avancerede ISE-funktioner Tidsbestemt endepunkt, lineært punkt til punkt, ikke-lineært valgbart auto-blindtryk, stabilitet i lavt koncentrationsområde, trinvise teknikker inklusive enkelt kendt addition og subtraktion, dobbelt kendt addition og subtraktion, enkelt analyt addition og subtraktion
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Kalibrering 1 point (mV-tilstand)
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 6
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 6
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Oversigt Orion VERSA STAR pH/mV/ISE/Temperaturmodul
Type pH/ISE målemodul
Dimensioner (L x B x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tommer)
Indgange BNC (pH eller ISE), 8-pin Mini-DIN (temperatur), reference pin-tip
Inkluderer VERSA STAR pH/mV/ISE/Temperaturmodul
Isopotentielt punkt 7.000pH (justerbar), 1.000 ISE (justerbar)
IP-vurdering IP-54
Måletilstande pH, mV, relativ mV (RmV), ORP eller ionkoncentration (ISE) med temperatur
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Versa Stjerne pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperaturmålingsmodul
pH-område -2,000 til 20,000
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, ionselektiv elektrode (ISE), referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde (købes separat)
Rækkevidde (ISE) 0 til 19999 i ppm, M, mg/L, %, ppb eller unitless
Rækkevidde (mV) ±2000,0mV
Range (ORP) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ISE) Op til 4 signifikante cifre
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til 105°C
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
garanti 3 års modulgaranti
Vægt (metrisk) 0.2 kg