Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ pH/ISE bordplade multiparametermåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11691499
Skift visning
Produkttype:
Måler og 2 moduler
Måler og modul
Måler, 2 moduler, pH-elektrode
Måler, modul, pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11691499 Måler og 2 moduler Hver
11671499 Måler og modul Hver
11681499 Måler, modul, pH-elektrode -
11601509 Måler, 2 moduler, pH-elektrode -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11691499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VSTAR40B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med vores bordmåler med pH/ISE-modul til pH, ionkoncentration og temperatur.
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ pH/ISE bordplade multiparametermåler. Mød dine mest udfordrende applikationer til pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Udfør op til 6-punkts pH- og ISE-kalibreringer, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer. Vælg systemer med et eller to pH/ISE-moduler.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Benchtop Meters er designet til at imødekomme dine mest udfordrende applikationer med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro Benchtop Meters tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
  • Målestabilitetsindikatoren på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar
  • Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsbestemt til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået
  • Akustiske alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav-grænseværdi eller kalibreringstidsinterval nås
  • Få nemt adgang til, opdater, og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af 10 adgangskodebeskyttede metoder pr. kanal
  • Bland opløsningerne ensartet ved hjælp af op til to meter kontrollerede omrørerprober, der er nemme at placere og hurtigt kan skylles mellem prøver
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit elektrode-id, prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter med synlig graf for flerpunkts pH- og ISE-kalibreringer
  • Vær sikker på målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt
  • Måler letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
Inkluderer Orion Versa Stjerne pH/ISE målemodul:
  • Mål pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en 6-punkts ISE (Ion Selective Electrode) kalibrering med valgbare enheder på ppm, M, mg/L, %, ppb eller ingen
  • Inkrementelle teknikker omfatter enkelt kendt addition, dobbelt kendt addition, enkelt kendt subtraktion, dobbelt kendt subtraktion, analat addition og analat subtraktion
  • Avancerede ISE-funktioner inkluderer ikke-lineær valgbar autoblank, lavområdestabilitet og elektrode-ID med kalibreringsverifikation
  • Vælg VSTAR40B-måleren eller VSTAR40B2-sættet med to pH/ISE-moduler for at måle flere prøver samtidigt
Systemadgangsfunktion Orion
Versa Star Pro-målere tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader funktionen Systemadgang tildeling af en systemadministrator og op til 10 brugerkonti med tilpasselig adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. STARA-PWR)
Udgange USB (2), RS232
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Avancerede ISE-funktioner Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Mulighed for baggrundslys Ja
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, ionkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 6
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 6
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Oversigt Orion Versa Star Pro bordmåler med to pH/ISE/mV moduler og stativ
Kanaler 4 - kan tilpasses med moduler
Display Type Farvegrafisk LCD med brugertilpassede muligheder
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP, Ionkoncentration (ISE) med temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 4 signifikante cifre (kan vælges af brugeren)
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Versa Star Pro-måler, to VSTAR-ISE pH/ISE-moduler, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartguide, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange To BNC (pH, ORP eller ionselektiv elektrode), to pin-tip (referenceelektrode), to 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), to omrørerindgange (omrørersonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH (justerbar), 1.000 ISE (justerbar)
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog Engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk, kinesisk, portugisisk og koreansk
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read , Timed og Single Shot måletilstande; manuel datalogning med
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr kanal
Power Rating DC-indgang: 9V DC, 1A
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, ionselektiv elektrode (ISE), reference-halvcelleelektrode, ATC-temperatursonde, omrørersonde (købes separat)
Produkttype Måler og 2 moduler
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19990 med valgbare enheder ppm, molær, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1mV
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler- og modulgaranti
Dimensioner (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tommer x 9,5 tommer x 3,9 tommer), tilføjer moduler≤ 2 cm (0,8 tommer) L & H
Vægt (engelsk) 2,5 lb., moduler tilføjer 0,5 lb. hver
Vægt (metrisk) 1,2 kg, moduler tilføjer 0,2 kg hver