Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne opløst ilt / RDO Målemodul
Artikelnummer. 11631519
Skift visning
Trykområde:
400 til 850 mmHg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trykområde Pakningsstørrelse
11631519 400 til 850 mmHg Hver
1 options
Artikelnummer. 11631519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VSTARRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7520.00 DKK
    7080.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 439.55 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tilføj opløst ilt og temperaturmålingsmuligheder til din Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne opløst ilt / RDO Målemodul
Tilføj opløst ilt og temperaturmålingsmuligheder til din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne opløst ilt / RDO Målemodul. hver Orion™ Versa Stjernemåleren har fire kanaler, der kan tilpasses med udskiftelige målemoduler. De Orion™ Versa Star RDO/DO-modul giver fleksibiliteten til at bruge Orion™ RDO optiske eller polarografiske sonder med automatisk sensorgenkendelse og kalibrering ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi ved hjælp af Winkler-titrering og nulpunktsmuligheder.
Vælg mellem fem Thermo Scientific Orion Versa Stjernemålemoduler til at tilpasse målemulighederne på din Orion Versa Stjernemåler. Målemoduler er udskiftelige og kan tilføjes eller fjernes fra hver Versa Stjernemålerens fire kanaler til enhver tid.
Orion Versa Stjerne RDO/DO målemodul:
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-sonder eller Orion polarografiske DO-sonder og automatisk sensorgenkendelse
  • Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
  • Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik eller forenkle for at vise en ekstra stor aflæsning af opløst ilt
  • Modulet tilbyder en 3-års erstatningsgaranti
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/L eller± 2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Oversigt Orion Versa Stjerne RDO/DO/temperaturmålingsmodul
Type Measurement Module
Dimensioner (L x B x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 tommer)
Indgange 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur)
Inkluderer Versa Star RDO/DO-modul og trykt hurtigstartguide
IP-vurdering IP-54
Måletilstande Opløst oxygen som % mætning eller mg/L med temperatur og barometertryk
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Versa Stjerne RDO Optisk/opløst ilt/temperaturmålingsmodul
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Trykområde 400 til 850 mmHg
Trykopløsning 0.1mmHg
Sondetype RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde (købes separat)
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2% mætning
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/L
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/l
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (polarografisk DO) 0,01, 0,1 mg/l; 0,1, 1 % mætning
Opløsning (RDO) 0,01, 0,1 mg/l; 0,1, 1 % mætning
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Salinitetsfaktor 0 til 45 ppt
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til 105°C
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursonde
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
garanti 3 års målerskift
Vægt (metrisk) 0.2 kg
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0 til 600 % mætning