Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ DO bænkmåler
Description
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Bordmåler med opløst ilt/RDO-modul. Mød dine mest udfordrende applikationer for opløst ilt og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde og kalibrer ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler) eller nulpunkt. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bænkmålere er designet til at imødekomme din mest udfordrende applikation med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro bænkmålere tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
- Målestabilitetsindikator på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar.
- Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsindstillet til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået.
- Hørbare alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav grænseværdi og kalibreringstidsinterval nås.
- Få nemt adgang til, opdater og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af 10 adgangskodebeskyttede metoder pr. kanal.
- Bland opløsningerne ensartet ved hjælp af op til to meter-kontrollerede omrørerprober, der er nemme at placere og hurtigt kan skylles mellem prøverne.
- Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfri elektrode-id, prøve-id og konto-id.
- Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter.
- Sørg for målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger.
- Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt.
- Målersoftware letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser.
- IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset.
- Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti.
Inkluderer Orion Versa Stjerne RDO/DO målemodul:
- Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-sonder eller Orion polarografiske DO-sonder og automatisk sensorgenkendelse.
- Kalibrer opløst ilt ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler titrering) og nulpunktsmuligheder.
- Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel saltholdighedsinput og indbygget barometer til barometertryk.
- Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik eller forenkle for at vise en ekstra stor aflæsning af opløst ilt.
Systemadgangsfunktion Orion
Versa Star Pro-målere tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader systemadgangsfunktionen tildeling af en systemadministrator og op til ti brugerkonti med tilpasset adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Orion Versa Star Pro bordmåler med RDO/DO-modul og stativ |
| Inkluderer | Versa Star Pro-måler, VSTAR-RD RDO/DO-modul, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartguide, computerinterfacekabel og målertestcertifikat |
| Barometrisk trykkorrektion | 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning |
| Udgange | USB (2), RS232 |
| Måletilstande | Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk) |
| Sensortyper | RDO optisk opløst oxygensensor eller polarografisk opløst oxygensensor |
| Rækkevidde (polarografisk DO) | 0,00 til 90,00 mg/L |
| Procent mætningsområde (polarografisk DO) | 0,0 til 600,0 % mætning |
| Opløsning (polarografisk DO) | 0.01, 0.1mg/L |
| Nøjagtighed (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst |
| Show More |