Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ DO bænkmåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11661499
Skift visning
Sondetype:
Opløst ilt, polarografisk DO-sensor
Opløst ilt, sensor ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
11661499 Opløst ilt, polarografisk DO-sensor -
11651499 Opløst ilt, sensor ikke inkluderet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11661499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VSTAR32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21775.00 DKK
    20517.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1257.36 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Få førsteklasses ydeevne og fleksibilitet med denne bordmåler med modul til opløst oxygen (optisk/polarografisk) og temperatur.
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Bordmåler med opløst ilt/RDO-modul. Mød dine mest udfordrende applikationer for opløst ilt og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde og kalibrer ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler) eller nulpunkt. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bænkmålere er designet til at imødekomme din mest udfordrende applikation med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro bænkmålere tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
  • Målestabilitetsindikator på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar.
  • Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsindstillet til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået.
  • Hørbare alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav grænseværdi og kalibreringstidsinterval nås.
  • Få nemt adgang til, opdater og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af 10 adgangskodebeskyttede metoder pr. kanal.
  • Bland opløsningerne ensartet ved hjælp af op til to meter-kontrollerede omrørerprober, der er nemme at placere og hurtigt kan skylles mellem prøverne.
  • Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfri elektrode-id, prøve-id og konto-id.
  • Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter.
  • Sørg for målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger.
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt.
  • Målersoftware letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser.
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset.
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti.
Inkluderer Orion Versa Stjerne RDO/DO målemodul:
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-sonder eller Orion polarografiske DO-sonder og automatisk sensorgenkendelse.
  • Kalibrer opløst ilt ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler titrering) og nulpunktsmuligheder.
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel saltholdighedsinput og indbygget barometer til barometertryk.
  • Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik eller forenkle for at vise en ekstra stor aflæsning af opløst ilt.
Systemadgangsfunktion Orion
Versa Star Pro-målere tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader systemadgangsfunktionen tildeling af en systemadministrator og op til ti brugerkonti med tilpasset adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Versa Star Pro bordmålersæt med RDO/DO-modul, polarografisk DO-sensor, vedligeholdelsessæt og stativ
Inkluderer Versa Star Pro-måler, VSTAR-RD RDO/DO-modul, 083005MD Orion polarografisk opløst oxygen-sensor, 080513 DO-vedligeholdelsessæt, BOD-adapter/tragt/omrører, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartguide, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Måletilstande Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk)
Sensortyper RDO optisk opløst oxygensensor eller polarografisk opløst oxygensensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/L
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Trykområde 400 til 850 mmHg
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Temperaturområde (metrisk). -5,0 °C til +105,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Farvegrafisk LCD med brugertilpassede muligheder
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read , Timed og Single Shot måletilstande; manuel datalogning med
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Indgange 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur), to omrørerindgange (omrørersonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP-54
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. STARA-PWR)
Dimensioner (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tommer x 9,5 tommer x 3,9 tommer), moduler tilfoslash;jer ≤2 cm (0,8 tommer) L & H
Vægt (metrisk) 1,2 kg, moduler tilføjer 0,2 kg hver
Vægt (engelsk) 2,5 lb., moduler tilføjer 0,5 lb. hver
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 3 års måler- og modulgaranti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog Engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk, kinesisk, portugisisk og koreansk
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/L
Metoder 10 pr kanal
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Power Rating DC-indgang: 9V DC, 1A
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Trykopløsning 0.1mmHg
Sondetype Opløst ilt, polarografisk DO-sensor
Kanaler 4 (Kan tilpasses med moduler)
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvesaltholdighed
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Type Bench DO Meter
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Udgange USB (2), RS232