Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerneledningsevnemålingsmodul
Descrizione
Tilføj ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperaturmålingsmuligheder til din Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemåler ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerneledningsevnemålingsmodul. hver Orion™ Versa Stjernemåleren har fire kanaler, der kan tilpasses med udskiftelige målemoduler. De Versa Stjernekonduktivitetsmodul tilbyder pålidelige, hurtige resultater med automatiske konduktivitetsværdier og lineær, ikke-lineær rent vand eller EP temperaturkompensation med 5, 10, 15, 20 eller 25° C referencetemperaturer.
Vælg mellem fem Thermo Scientific Orion Versa Stjernemålemoduler til at tilpasse målemulighederne på din Orion Versa Stjernemåler. Målemoduler er udskiftelige og kan tilføjes eller fjernes fra hver Versa Stjernemålerens fire kanaler til enhver tid.
Orion Versa Stjerneledningsevnemålingsmodul:
- Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
- Udfør op til en sekspunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsmulighed, der tillader individuelle punkter at blive fikset uden en fuld genkalibrering
- Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
- Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller slukket ledningsevne temperaturkompensation med 5, 10, 15, 20 eller 25 °C referencetemperaturer
- Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik eller forenkle for at vise en ekstra stor ledningsevneaflæsning
- Modulet tilbyder en 3-års erstatningsgaranti
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Specifica
Specifica
| Nøjagtighed (ledningsevne) | 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af aflæsningen ±0,01 μS ≤3 μS |
| Nøjagtighed (resistivitet) | 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer |
| Nøjagtighed (TDS) | 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | ±0,1 ppt |
| Alarmudgang | Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm |
| Kalibrering | Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur |
| Celle konstant | 0,001 til 199,9 |
| Kalibreringspunkter | Op til 6 |
| Kompatible prober | 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.