Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Ledningsevne bordmåler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Ledningsevne bordmåler. Mød dine mest udfordrende applikationer for ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Opnå pålidelige, hurtige resultater med automatiske ledningsevneværdier og omfattende temperaturkompensationsmuligheder. Log op til 2000 datapunktsæt med tid/dato og overfør til printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bænkmålere er designet til at imødekomme din mest udfordrende applikation med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro bænkmålere tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
- Målestabilitetsindikator på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar.
- Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsindstillet til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået.
- Hørbare alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav grænseværdi og kalibreringstidsinterval nås.
- Få nemt adgang til, opdater og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af 10 adgangskodebeskyttede metoder pr. kanal.
- Bland opløsningerne ensartet ved hjælp af op til to meter-kontrollerede omrørerprober, der er nemme at placere og hurtigt kan skylles mellem prøverne.
- Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfri elektrode-id, prøve-id og konto-id.
- Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter.
- Sørg for målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger.
- Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt.
- Måler letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser.
- IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset.
- Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti.
Inkluderer Orion Versa Stjerneledningsevnemålingsmodul:
- Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur.
- Udfør op til en sekspunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsmulighed, der tillader individuelle punkter at blive fikset uden en fuld genkalibrering.
- Auto-ranging konduktivitetsværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering.
- Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer.
- Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik eller forenkle for at vise en ekstra stor ledningsevneaflæsning.
Systemadgangsfunktion Orion
Versa Star Pro-målere tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader systemadgangsfunktionen tildeling af en systemadministrator og op til ti brugerkonti med tilpasset adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Versa Star Pro ledningsevne bordmåler sæt til rent vand |
| Inkluderer | Versa Star Pro-måler, VSTAR-CND ledningsevnemodul, 013016MD Orion rent vand (K=0,1) ledningsevnesensor med flowcelle, 011008 Orion 100 μS ledningsevnestandard, elektrodestativ, universel strømadapter, litteratur-CD, udskrevet hurtigstartguide, computerinterfacekabel og målertestcertifikat |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS |
| Udgange | USB (2), RS232 |
| Måletilstande | Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur |
| Kompatible prober | 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur |
| Celle konstant | 0,001 til 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 6 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm |
| Vis mere |