Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Ledningsevne bordmåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11631499
Type:
FP30 standardsæt
Måler med kondensatormodul
Måler med rent vandsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11631499
Brand: Thermo Scientific™ VSTAR20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med denne ledningsevne bordmåler designet til ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperatur.
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Ledningsevne bordmåler. Mød dine mest udfordrende applikationer for ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Opnå pålidelige, hurtige resultater med automatiske ledningsevneværdier og omfattende temperaturkompensationsmuligheder. Log op til 2000 datapunktsæt med tid/dato og overfør til printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bænkmålere er designet til at imødekomme din mest udfordrende applikation med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro bænkmålere tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
  • Målestabilitetsindikator på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar.
  • Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsindstillet til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået.
  • Hørbare alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav grænseværdi og kalibreringstidsinterval nås.
  • Få nemt adgang til, opdater og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af 10 adgangskodebeskyttede metoder pr. kanal.
  • Bland opløsningerne ensartet ved hjælp af op til to meter-kontrollerede omrørerprober, der er nemme at placere og hurtigt kan skylles mellem prøverne.
  • Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfri elektrode-id, prøve-id og konto-id.
  • Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter.
  • Sørg for målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger.
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt.
  • Måler letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser.
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset.
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti.
Inkluderer Orion Versa Stjerneledningsevnemålingsmodul:
  • Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur.
  • Udfør op til en sekspunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsmulighed, der tillader individuelle punkter at blive fikset uden en fuld genkalibrering.
  • Auto-ranging konduktivitetsværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering.
  • Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer.
  • Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik eller forenkle for at vise en ekstra stor ledningsevneaflæsning.
Systemadgangsfunktion Orion
Versa Star Pro-målere tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader systemadgangsfunktionen tildeling af en systemadministrator og op til ti brugerkonti med tilpasset adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Versa Star Pro bænkmåler med ledningsevne/TDS/saltindhold/resistivitetsmodul og stativ
Inkluderer Versa Star Pro-måler, VSTAR-CND-konduktivitetsmodul, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Udgange USB (2), RS232
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur
Kompatible prober 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur
Celle konstant 0.001 to 199.9 cm-1
Kalibrering Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 6
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand), nLFu (ikke-lineær ultrarent afgasset vand), EP (slukket med advarsel)
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu) eller naturligt havvand (ppt)
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Farvegrafisk LCD med brugertilpassede indstillinger
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read , Timed og Single Shot måletilstande; manuel datalogning med
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Indgange 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur), to omrørerindgange (omrørersonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. STARA-PWR)
Dimensioner (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 tommer), moduler tilfoslash;jer ≤2 cm (0,8 tommer) L & H
Vægt (metrisk) 1,2 kg, moduler tilføjer 0,2 kg hver
Vægt (engelsk) 2,5 lb., moduler tilføjer 0,5 lb. hver
garanti 3 års måler og modul
Sondetype Ledningsevnesensor (købes separat)
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Model- VERSA STAR Meter with Conductivity Module
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Power Rating DC-indgang: 9V DC, 1A
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Metoder 10 pr kanal
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog Engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk, kinesisk, portugisisk og koreansk
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 4 - kan tilpasses med moduler
Type Måler med kondensatormodul
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer