Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Bordmåler uden moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11601499
Skift visning
Måletilstande:
pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande unitSize
11601499 pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 11601499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VSTAR00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9350.00 DKK
    8803.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 546.07 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For den ultimative fleksibilitet, kombiner Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Bordmåler uden moduler med op til fire målemoduler til at bygge dit ideelle system.
For den ultimative fleksibilitet, kombiner Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Bordmåler uden moduler med op til fire Orion™ Versa Stjernemålemoduler til at bygge dit ideelle elektrokemiske målesystem.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro bænkmålere er designet til at imødekomme din mest udfordrende applikation med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro bænkmålere tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
  • Målestabilitetsindikatoren på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar
  • Valgbare læsetilstande inkluderer Auto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsbestemt til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået
  • Hørbare alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav grænseværdi og kalibreringstidsinterval nås
  • Få nemt adgang til, opdater og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af ti adgangskodebeskyttede metoder pr. kanal
  • Bland opløsninger ensartet ved hjælp af op til to måler-kontrollerede omrøringssonder, der er lette at placere og hurtigt kan skylles mellem prøver
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit elektrode-id, prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter med synlig graf for flerpunkts pH- og ISE-kalibreringer
  • Vær sikker på målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt
  • Måler letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere omfatter CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
Vælg op til fire Orion Versa Stjernemålingsmoduler til at tilpasse hver måler:
  • Orion Versa Stjerne pH-modul til at måle pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Orion Versa Stjerne pH/ISE-modul til at måle pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Orion Versa Stjerne pH/LogR modul til at måle pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur vha LogR teknologi, ATC-sonde eller manuel input
  • Orion Versa Stjerneledningsevnemodul til måling af ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
  • Orion Versa Stjerne RDO/DO-modul til at måle opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-prober eller Orion polarografiske DO-prober
Systemadgangsfunktion Orion
Versa Star Pro-målere tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader systemadgangsfunktionen tildeling af en systemadministrator og op til ti brugerkonti med tilpasset adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. STARA-PWR)
Udgange USB, RS232
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Mulighed for baggrundslys Ja
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Oversigt Orion Versa Star Pro bordmåler med stativ (moduler sælges separat)
Display Type Farvegrafisk LCD med brugertilpassede muligheder
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Inkluderer Versa Star Pro-måler, elektrodestander, universal strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange To omrørerindgange (omrørersonde)
Op til 4 Versa Stjernemålemoduler, 2 røreindgange
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog Engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk, kinesisk, portugisisk og koreansk
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read , Timed og Single Shot måletilstande; manuel datalogning med
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr kanal
Power Rating DC-indgang: 9V DC, 1A
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tommer x 9,5 tommer x 3,9 tommer)
Vægt (engelsk) 2.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.2 kg