Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Universal strømadapter til Star A meter
Artikelnummer. 11854634
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11854634 Hver
1 options
Artikelnummer. 11854634 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1010003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    540.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.83 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sørg for en konstant strømforsyning til dit måler med Thermo Scientific™ Orion™ Star Series Universal Power Adapter til Orion™ Star A-serie og arv Orion™ Stjerne serie målere
Sørg for konstant strømforsyning til dit måler ved hjælp af en reservedel eller en udskiftning Thermo Scientific™ Orion™ Universal strømadapter til Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien (Star A320, Star A220, Star A210, Star A120 og Star A110-serien) bordplade og bærbare målere.
  • Universal 110/2220V 50/60Hz adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Universel strømadapter
Type Måler tilbehør
Elektriske krav 110/220 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Universal strømadapter med stikplader i USA, EU, Storbritannien og Kina
Spænding 110/220 V
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.