Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Artikelnummer. p-4529726
Celle konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Måleområder:
0,01 til 300μ S/cm
0,1 μS/cm til 100 mS/cm
0,1 til 100μ S/cm
1 μS/cm til 200 mS/cm
1μ S/cm til 20 mS/cm
1μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 2000 mS/cm
Konnektortyper:
8-benet, Mini-DIN
8-benet, vandtæt DIN
8-bens DIN-stik
8-polet DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11748196
Brand: Thermo Scientific™ 011010
Udfør applikationer i enten laboratoriet eller i marken med disse alsidige 2-elektrode ledningsevneceller, tilgængelige i en række materialer og måleområder.
Opnå nøjagtige målinger fra ultrarent vand, havvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodeceller. Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken. 013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det parres med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler en lang række ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
The ThermoFisher Orion Conductivity electrode 013016MD complies with SM 2510B; D1125-95, -99 (A) for Drinking water measurements USP<645> Measuring the Conductivity of Pure Water.
Features
These probes use two electrode cells to measure low-, standard-, and high-conductivity samples based on the cell constant. They are a versatile option for precise measurements in the lab and field.
013016MD is ideal in low ionic strength solutions, such as deionized water and ultrapure water when paired with a flow-cell assembly.018020MD is good for chemically reactive conductivity samples, including concentrated acids and bases.011050MD and 011510MD epoxy/graphite cells are durable, chemical resistant, and measure a wide range of conductivities in the lab or field.
Solutions Required
Standards
  • 948206 - 0.1 M lead standard, 475 mL bottle
  • 948207 – 0.1 M sodium sulfate standard for sulfate analysis with the lead ISE 475 mL bottle
Electrode Fill Solution
  • 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items Included
  • 900062 – Optimum results B electrode filling solution, 1 x 60 mL bottle
  • 948201 – Polishing strip, 2 count
Warranty Period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1 cm^-1
Konnektortyper 8-bens DIN-stik
Til brug med (udstyr) 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus Meters
Type 2-Electrode Conductivity Cells
Oversigt Orion 2 Cell Chemically Resistant Conductivity Probe
Materiale Glass, Platinum
Måleområder 1 μS/cm til 200 mS/cm