Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Artikelnummer. 11996079
Skift visning
Celle konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Måleområder:
0,01 til 300μ S/cm
0,1 μS/cm til 100 mS/cm
0,1 til 100μ S/cm
1 μS/cm til 200 mS/cm
1μ S/cm til 20 mS/cm
1μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 2000 mS/cm
Konnektortyper:
8-benet, Mini-DIN
8-benet, vandtæt DIN
8-pin DIN
8-polet DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Konnektortyper Pakningsstørrelse
11996079 0,1 cm^-1 0,01 til 300μ S/cm Mini-DIN Hver
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm til 200 mS/cm 8-pin DIN Hver
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm til 200 mS/cm 8-benet, vandtæt DIN Hver
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm til 100 mS/cm 8-polet DIN Hver
10727564 0,1 cm^-1 0,1 til 100μ S/cm 8-polet DIN Hver
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm til 20 mS/cm 8-polet DIN Hver
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm til 20 mS/cm Mini-DIN Hver
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm til 200 mS/cm 8-benet, Mini-DIN Hver
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm til 2000 mS/cm Mini-DIN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11996079 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 013016MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6385.00 DKK
    5752.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 632.60 DKK
    9% Slukket
På lager
Udfør applikationer i enten laboratoriet eller i marken med disse alsidige 2-elektrode ledningsevneceller, tilgængelige i en række materialer og måleområder.
Thermo Scientific™ Orion™ Ledningsevneelektroden 013016MD overholder SM 2510B; D1125-95, -99 (A) for drikkevandsmålinger og USP <645 > for måling af ledningsevnen af rent vand.
Funktioner
Disse sonder bruger to celleelektroder til at måle lav-, standard- og højledningsevneprøver baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i felten.
013016MD er ideel i lavionstyrke-opløsninger, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det kombineres med en flowcelle-samling. 018020MD er godt til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler et bredt spektrum af ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
2-celle ledningsevneelektroder er kompatible med Thermo Scientific™ Orion, Star™ Lab, Pro Star™ Star™, Versa Star Pro™ bænk- og bærbare ledningsevnemålere. Parret sammen kan instrumenterne bruges til at generere nøjagtige, gentagelige målinger for ledningsevne, resistivitet, TDS og saltholdighed.
Nødvendige løsninger:
Standarder
  • 011008 100 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 5 x 60 ml flasker
  • 01100910 147 μS/cm ledningsevnestandard, 10 lommer
  • 011007 1413 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 5 x 60 ml flasker
  • 01100710 1413 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 10 lommer
  • 011006 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS-standard, 5 x 60 ml flasker
  • 01100610 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS-standard, 10 lommer
  • 011005 111 mS/cm ledningsevnestandard, 5 x 60 ml flasker
  • 01100510 111 mS/cm ledningsevnestandard, 10 lommer
Betingningsløsning
  • 011001 Konditioneringsløsning til 011050MD ledningsevneceller
Tilbehør
  • 013017 Erstatningsflowcelle
Genstande inkluderet med
011050MD
  • 011007 1413 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 60 ml 1 flaske
  • 011001 Konditioneringsløsning, 60 ml 1 flaske
011510MD
  • 011006 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS-standard, 60 ml 1 flaske
  • 011007 1413 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 60 ml 1 flaske
013016MD
  • 011008 100 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 60 ml 1 flaske
013017 Erstatningsflowcelle
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celle konstant 0,1 cm^-1
Konnektortyper Mini-DIN
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Type 2-elektrode ledningsevne celler
Oversigt Orion 2-celle ledningsevneelektroder
Materiale Stål, V4A
Måleområder 0,01 til 300μ S/cm