Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Beskrivelse
Opnå nøjagtige målinger fra ultrarent vand, havvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodeceller. Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken. 013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det parres med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler en lang række ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
ThermoFisher Orion ledningsevneelektroden 013016MD overholder SM 2510B; D1125-95, -99 (A) til drikkevandsmålinger USP <645 Måling> af ledningsevnen af rent vand.
Funktioner
Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken.
013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når de er parret med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. laboratorium eller felt.
Løsninger påkrævet
Standarder
- 948206 - 0,1 M bly standard, 475 ml flaske
- 948207– 0,1 M natriumsulfat standard til sulfatanalyse med bly ISE 475 ml flaske
Elektrodefyldningsløsning
- 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer inkluderet
- 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 1 x 60 ml flaske
- 948201– Polerbånd, 2 tæller
Garantiperiode
- 12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 1 cm^-1 |
| Konnektortyper | 8-benet, Mini-DIN |
| Til brug med (udstyr) | Orion Star Series målere |
| Type | 2-elektrode ledningsevne celler |
| Oversigt | Orion 2-celle ledningsevneelektroder |
| Materiale | Epoxy, grafit |
| Måleområder | 10μ S/cm til 200 mS/cm |