Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Beskrivelse
Opnå nøjagtige målinger fra ultrarent vand, havvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodeceller. Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken. 013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det parres med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler en lang række ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
Funktioner
Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken.
013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når de er parret med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. laboratorium eller felt.
Løsninger påkrævet
- 948206 - 0,1 M bly standard, 475 ml flaske
- 948207– 0,1 M natriumsulfat standard til sulfatanalyse med bly ISE 475 ml flaske
Elektrodefyldningsløsning
- 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer inkluderet
- 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 1 x 60 ml flaske
- 948201– Polerbånd, 2 tæller
Garantiperiode
- 12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,1 cm^-1 |
| Konnektortyper | 8-polet DIN |
| Til brug med (udstyr) | 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A meter, 550A, 162A, 136A, 135A, 130A Meters |
| Type | 2-elektrode ledningsevne celler |
| Oversigt | Orion 2 celle platiniseret konduktivitetssonde |
| Materiale | Glas, platin |
| Måleområder | 0,1 til 100μ S/cm |